Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700661
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Hsp60produkowane u królików
Synonim(y):
CPN60, GROEL, HLD4, HSP-60, HSP60, HSP65, HSPD1, Hsp60, HuCHA60, SPG13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17
61
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.45 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPD1(3329)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny chaperonin. Kodowane białko mitochondrialne może funkcjonować jako cząsteczka sygnalizacyjna we wrodzonym układzie odpornościowym. Białko to jest niezbędne do składania i montażu nowo importowanych białek w mitochondriach. Gen ten sąsiaduje z pokrewnym członkiem rodziny, a region pomiędzy tymi dwoma genami funkcjonuje jako dwukierunkowy promotor. Z genem tym związanych jest kilka pseudogenów. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. Mutacje związane z tym genem powodują autosomalną recesywną paraplegię spastyczną 13.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 27-240 ludzkiego Hsp60 (NP_002147.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700661-100UL4065265179942