Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1410668
Sigma-Aldrich
Anti-HSPD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CPN60, GROEL, HLD4, HSP60, HSP65, HuCHA60, SPG13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPD1(3329)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny chaperonin. Kodowane białko mitochondrialne może funkcjonować jako cząsteczka sygnalizacyjna we wrodzonym układzie odpornościowym. Białko to jest niezbędne do składania i montażu nowo importowanych białek w mitochondriach. Gen ten sąsiaduje z pokrewnym członkiem rodziny, a region pomiędzy tymi dwoma genami funkcjonuje jako dwukierunkowy promotor. Dwa pseudogeny, oba zlokalizowane na chromosomie 8, zostały powiązane z tym genem. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. Mutacje związane z tym genem powodują autosomalną recesywną paraplegię spastyczną 13. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HSPD1 (NP_002147.2, 1 a.a. ~ 573 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLRLPTVFRQMRPVSRVLAPHLTRAYAKDVKFGADARALMLQGVDLLADAVAVTMGPKGRTVIIEQSWGSPKVTKDGVTVAKSIDLKDKYKNIGAKLVQDVANNTNEEAGDGTTTATVLARSIAKEGFEKISKGANPVEIRRGVMLAVDAVIAELKKQSKPVTTPEEIAQVATISANGDKEIGNIISDAMKKVGRKGVITVKDGKTLNDELEIIEGMKFDRGYISPYFINTSKGQKCEFQDAYVLLSEKKISSIQSIVPALEIANAHRKPLVIIAEDVDGEALSTLVLNRLKVGLQVVAVKAPGFGDNRKNQLKDMAIATGGAVFGEEGLTLNLEDVQPHDLGKVGEVIVTKDDAMLLKGKGDKAQIEKRIQEIIEQLDVTTSEYEKEKLNERLAKLSDGVAVLKVGGTSDVEVNEKKDRVTDALNATRAAVEEGIVLGGGCALLRCIPALDSLTPANEDQKIGIEIIKRTLKIPAMTIAKNAGVEGSLIVEKIMQSSSEVGYDAMAGDFVNMVEKGIIDPTKVVRTALLDAAGVASLLTTAEVVVTEIPKEEKDPGMGAMGGMGGGMGGGMF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-shan Li et al.
PloS one, 9(9), e107507-e107507 (2014-09-11)
Heat shock protein 60 (HSP60) is a chaperonin with essential functions for cell physiology and survival, and its expression correlates with prognosis in a number of malignancies. The aim of this study is to determine the relationship of HSP60 status
Sylvie Bannwarth et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2329-2345 (2014-06-18)
Mitochondrial DNA instability disorders are responsible for a large clinical spectrum, among which amyotrophic lateral sclerosis-like symptoms and frontotemporal dementia are extremely rare. We report a large family with a late-onset phenotype including motor neuron disease, cognitive decline resembling frontotemporal