Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA036576
Sigma-Aldrich
Anti-TPPP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TPPP/p25, Anti-TPPP1, Anti-p25, Anti-p25alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
AKKRFKDKSSEEAVREVHRLIEGKAPIISGVTKAISSPTVSRLTDTTKFTGSHK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPPP(11076)
Opis ogólny
Białko promujące polimeryzację tubuliny (TPPP), znane również jako p25, ulega ekspresji w mielinizujących oligodendrocytach. TPPP jest mapowane na ludzkim chromosomie 5p15.33. Posiada domenę p25 i jest białkiem nieuporządkowanym.
Immunogen
białko promujące polimeryzację tubuliny
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko promujące polimeryzację tubuliny (TPPP) reguluje różnicowanie oligodendrocytów. Oddziałuje z tubuliną i reguluje tworzenie wiązek mikrotubul. Fosforylacja TPPP na resztach treoniny lub seryny przez kinazę białkową aktywowaną mitogenem 2 lub kinazę LIM (LIMK) wpływa na funkcjonalność polimeryzacji tubuliny. Wysoka ekspresja TPPP sprzyja acetylacji mikrotubul. Delecja w locus genu TPPP może być zaangażowana w patogenezę hipoplazji móżdżku i dysmorfii twarzy u płodu. Mutacje w genie TPPP przyczyniają się do progresji nowotworu w drobnokomórkowym raku płuc. Lokalizacja TPPP z α-synukleiną może pomóc w zrozumieniu neurodegeneracji w chorobach Parkinsona i Alzheimera. TPPP promuje nieprawidłowe zespoły mikrotubul w alfa-synukleinopatiach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80111
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natively unfolded tubulin polymerization promoting protein TPPP/p25 is a common marker of alpha-synucleinopathies
Kovacs G, et al.
Neurobiology of Disease, 17(2), 155-162 (2004)
Self protein-protein interactions are involved in TPPP/p25 mediated microtubule bundling
DeBonis S, et al.
Scientific Reports, 5(2), 13242-13242 (2015)
Further evidence for microtubule-independent dimerization of TPPP/p25
Olah J, et al.
Scientific Reports, 7(2), 40594-40594 (2017)
Phosphorylation blocks the activity of tubulin polymerization promoting protein (TPPP): identification of sites targeted by different kinases
Hlavanda E, et al.
Experimental Cell Research, 282(2), 29531-29539 (2007)
Cri-du-chat (5p-) syndrome presenting with cerebellar hypoplasia and hypospadias: prenatal diagnosis and aCGH characterization using uncultured amniocytes
Chen CP, et al.
Gene, 524(2), 407-411 (2013)