Kluczowe dokumenty
SAB5700658
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-STAT2produkowane u królików
Synonim(y):
IMD44, ISGF-3, P113, STAT113, STAT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
97
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
2.17 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT2(6773)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. W odpowiedzi na interferon (IFN), białko to tworzy kompleks ze STAT1 i białkiem p48 z rodziny czynników regulatorowych IFN (ISGF3G), w którym białko to działa jako transaktywator, ale nie ma zdolności do bezpośredniego wiązania DNA. Wykazano, że adaptor transkrypcji P300/CBP (EP300/CREBBP) oddziałuje specyficznie z tym białkiem, które uważa się za zaangażowane w proces blokowania odpowiedzi IFN-alfa przez adenowirusy. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 650-750 ludzkiego STAT2 (NP_005410.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)