Kluczowe dokumenty
SAB5700652
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CEBPBprodukowane u królików
Synonim(y):
C/EBP-beta, CEBP beta, CEBPB, IL6DBP, NF-IL6, TCF5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
33
36
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
2.61 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEBPB(1051)
Opis ogólny
Ten bezintronowy gen koduje czynnik transkrypcyjny, który zawiera podstawową domenę suwaka leucynowego (bZIP). Kodowane białko funkcjonuje jako homodimer, ale może również tworzyć heterodimery z białkami wiążącymi CCAAT/enhancer alfa, delta i gamma. Aktywność tego białka jest ważna w regulacji genów zaangażowanych między innymi w odpowiedzi immunologiczne i zapalne. Zastosowanie alternatywnych kodonów startowych AUG w ramce skutkuje wieloma izoformami białka, z których każda ma różne funkcje biologiczne.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 150-250 ludzkiego CEBPB (NP_005185.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700652-100UL4065265179850