SAB5700595
Recombinant 2019-nCoV envelope Protein with His and Avi tag
Synonim(y):
2019-nCoV E protein, 2019-nCoV sM protein, Env polyprotein, Envelope glycoprotein, Envelope protein
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
11.4 kDa
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
SARS virus ... E(43740570)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)