OP16
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-4) Mouse mAb (7.16.4)
liquid, clone 7.16.4, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7.16.4, monoclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB2(2064)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (see application references)
Immunocytochemistry (5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/ml, see application references)
Neutralization Studies (not recommended, see application references)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Fisher rat embryo cells
B104-1-1 cells
Inne uwagi
Peterson, N,C., and Greene, M.I., 1988. DNA Cell Biol.17, 1031.
Kokai, Y., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 5389.
Van De Vijver, M.J., et al. 1988. New Engl. J. Med.319, 1239.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Kokai, Y., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8498.
Slamon, D.J., et al. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.