Kluczowe dokumenty
SAB5700562
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-GRIN2B-Y1070produkowane u królika
Synonim(y):
EIEE27, GRIN2B, GluN2B, MRD6, NMDAR2B, NR2B, hNR3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
166
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.94mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1070)
informacje o genach
human ... GRIN2B(2904)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny receptorów N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) w obrębie nadrodziny jonotropowych receptorów glutaminianu. Kodowane białko jest podjednostką kanału jonowego receptora NMDA, który działa jako miejsce wiązania agonisty dla glutaminianu. Receptory NMDA pośredniczą w powolnym, przepuszczalnym dla wapnia składniku pobudzającej transmisji synaptycznej w ośrodkowym układzie nerwowym. Receptory NMDA są heterotetramerami siedmiu genetycznie kodowanych podjednostek o różnej ekspresji, w tym NR1 (GRIN1), NR2 (GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C lub GRIN2D) i NR3 (GRIN3A lub GRIN3B). Wczesna ekspresja tego genu w rozwoju sugeruje rolę w rozwoju mózgu, tworzeniu obwodów, plastyczności synaptycznej oraz migracji i różnicowaniu komórek. Naturalnie występujące mutacje w obrębie tego genu są związane z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, padaczką i schizofrenią.
Immunogen
Fosfosyntetyczny peptyd odpowiadający resztom otaczającym Y1070 ludzkiego GRIN2B.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)