Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700441
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-VASP-S157produkowane u królików
Synonim(y):
VASP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.35 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer157)
informacje o genach
human ... VASP(7408)
Opis ogólny
Fosfoproteina stymulowana przez leki rozszerzające naczynia krwionośne (VASP) jest członkiem rodziny białek Ena-VASP. Członkowie rodziny Ena-VASP zawierają N-końcową domenę EHV1, która wiąże białka zawierające motywy E/DFPPXD/E i kieruje białka Ena-VASP do ogniskowych przyczepów. W środkowym regionie białka członkowie rodziny mają domenę bogatą w prolinę, która wiąże SH3 i białka zawierające domenę WW. Ich C-końcowa domena EVH2 pośredniczy w tetrameryzacji i wiąże zarówno G, jak i F aktynę. VASP jest związany z tworzeniem nitkowatej aktyny i prawdopodobnie odgrywa szeroką rolę w adhezji i ruchliwości komórek. VASP może być również zaangażowany w wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe, które regulują interakcje integryny z macierzą zewnątrzkomórkową. VASP jest regulowany przez zależne od cyklicznych nukleotydów kinazy PKA i PKG.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S157 ludzkiego VASP (NP_003361.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)