Kluczowe dokumenty
SAB5700346
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-ACACA-S79wytwarzane u królika
Synonim(y):
ACAC, ACACA, ACACAD, ACC, ACC1, ACCA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
257
259
265
269
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.61 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer79)
informacje o genach
human ... ACACA(31)
Opis ogólny
Karboksylaza acetylo-CoA (ACC) jest złożonym, wielofunkcyjnym układem enzymatycznym. ACC jest enzymem zawierającym biotynę, który katalizuje karboksylację acetylo-CoA do malonylo-CoA, etap ograniczający szybkość syntezy kwasów tłuszczowych. Istnieją dwie formy ACC, alfa i beta, kodowane przez dwa różne geny. ACC-alfa jest wysoce wzbogacony w tkankach lipogennych. Enzym podlega długoterminowej kontroli na poziomie transkrypcji i translacji oraz krótkoterminowej regulacji poprzez fosforylację/defosforylację docelowych reszt serynowych oraz przez allosteryczną transformację cytrynianem lub palmitoilo-CoA. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu rozbieżnych w sekwencji 5′ i kodujących różne izoformy.
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S79 ludzkiej ACACA
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)