Merck
Wszystkie zdjęcia(21)
Kluczowe dokumenty
SAB5700341
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-MAPK3-Y204produkowane u królików
Synonim(y):
ERK-1, ERK1, ERT2, HS44KDAP, HUMKER1A, MAPK3, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3, p44-ERK1, p44-MAPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38
40
43
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
3.36 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:100-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr204)
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP, znane również jako kinazy regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK), działają w kaskadzie sygnalizacyjnej, która reguluje różne procesy komórkowe, takie jak proliferacja, różnicowanie i progresja cyklu komórkowego w odpowiedzi na różne sygnały zewnątrzkomórkowe. Kinaza ta jest aktywowana przez wcześniejsze kinazy, co powoduje jej translokację do jądra, gdzie fosforyluje cele jądrowe. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy białka.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y204 ludzkiego MAPK3 (NP_002737.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)