Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700256
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SMAD2produkowane u królików
Synonim(y):
JV18, JV18-1, MADH2, MADR2, SMAD2, Smad2, hMAD-2, hSMAD2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48
52
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.94 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD2(4087)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do SMAD, rodziny białek podobnych do produktów genowych genu Drosophila ′mothers against decapentaplegic′ (Mad) i genu C. elegans Sma. Białka SMAD są przekaźnikami sygnału i modulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach sygnałowych. Białko to pośredniczy w przekazywaniu sygnału transformującego czynnika wzrostu (TGF)-beta, a tym samym reguluje wiele procesów komórkowych, takich jak proliferacja komórek, apoptoza i różnicowanie. Białko to jest rekrutowane do receptorów TGF-beta poprzez interakcję z kotwicą SMAD dla aktywacji receptora (SARA). W odpowiedzi na sygnał TGF-beta, białko to jest fosforylowane przez receptory TGF-beta. Fosforylacja indukuje dysocjację tego białka z SARA i asocjację z członkiem rodziny SMAD4. Asocjacja z SMAD4 jest ważna dla translokacji tego białka do jądra, gdzie wiąże się ono z docelowymi promotorami i tworzy kompleks represora transkrypcji z innymi kofaktorami. Białko to może być również fosforylowane przez kinazę receptora aktywiny typu 1 i pośredniczy w przekazywaniu sygnału z aktywiny. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego SMAD2 (NP_001003652.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700256-100UL4065265172028