Kluczowe dokumenty
SAB5700238
Sigma-Aldrich
Anti-TAGLN2 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
HA1756, TAGLN2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
klon:
polyclonal
application:
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
human, mouse
metody:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22
24
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
2.64 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAGLN2(8407)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is similar to the protein transgelin, which is one of the earliest markers of differentiated smooth muscle. The specific function of this protein has not yet been determined, although it is thought to be a tumor suppressor. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-199 of human TAGLN2 (NP_003555.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)