Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700224
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HDAC8produkowane u królików
Synonim(y):
CDA07, CDLS5, HD8, HDAC8, HDACL1, MRXS6, RPD3, WTS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
16
17
28
29
31
41
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.58 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC8(55869)
Opis ogólny
Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i zdarzeniach rozwojowych. Acetylacja/deacetylacja histonów zmienia strukturę chromosomów i wpływa na dostęp czynników transkrypcyjnych do DNA. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy I rodziny deacetylaz histonowych. Katalizuje deacetylację reszt lizyny w N-końcowych ogonach histonów i hamuje transkrypcję w dużych kompleksach wielobiałkowych z ko-represorami transkrypcji. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-377 ludzkiego HDAC8 (NP_060956.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)