Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700146
Sigma-Aldrich
Anti-FSCN1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
FAN1, FSCN1, HSN, SNL, fascin, p55
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
2.1 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FSCN1(6624)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the fascin family of actin-binding proteins. Fascin proteins organize F-actin into parallel bundles, and are required for the formation of actin-based cellular protrusions. The encoded protein plays a critical role in cell migration, motility, adhesion and cellular interactions. Expression of this gene is known to be regulated by several microRNAs, and overexpression of this gene may play a role in the metastasis of multiple types of cancer by increasing cell motility. Expression of this gene is also a marker for Reed-Sternberg cells in Hodgkin′s lymphoma. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 15.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 394-493 of human FSCN1 (NP_003079.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)