Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700091
Sigma-Aldrich
Anti-MANF antibody produced in rabbit
Synonim(y):
ARMET, ARP, MANF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
20
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.79 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MANF(7873)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is localized in the endoplasmic reticulum (ER) and golgi, and is also secreted. Reducing expression of this gene increases susceptibility to ER stress-induced death and results in cell proliferation. Activity of this protein is important in promoting the survival of dopaminergic neurons. The presence of polymorphisms in the N-terminal arginine-rich region, including a specific mutation that changes an ATG start codon to AGG, have been reported in a variety of solid tumors; however, these polymorphisms were later shown to exist in normal tissues and are thus no longer thought to be tumor-related.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-182 of human MANF (NP_006001.4).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1