Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA011175
Sigma-Aldrich
Anti-MANF antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ARMET, Anti-Arginine-rich protein, Anti-MANF, Anti-Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor, Anti-Protein ARMET precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
CEVCISYLGRFYQDLKDRDVTFSPATIENELIKFCREAR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARMET(7873)
Opis ogólny
MANF (mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor) tworzy rodzinę czynników neurotroficznych (NTF) wraz z mózgowym czynnikiem neurotroficznym dopaminy (CDNF). Charakteryzuje się ośmioma konserwowanymi resztami cysteiny, domeną podobną do sapozyny na N-końcu i domniemaną rozwiniętą domeną karboksy-końcową. Białko to ma peptyd sygnałowy o długości 21 aminokwasów, który jest odcinany w celu uzyskania dojrzałego białka o długości 158 aminokwasów. MANF jest białkiem wydzielanym, ale jego część pozostaje w retikulum endoplazmatycznym (ER). Początkowo został wyizolowany z hodowanych embrionalnych neuronów dopaminergicznych, a w mózgu ulega ekspresji głównie w korze mózgowej, hipokampie i komórkach Purkinjego móżdżku. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3, rozciąga się na 4,3 kb i zawiera 4 eksony. Kodowane białko ma masę cząsteczkową 20 kDa.
Immunogen
Protein ARMET precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MANF (mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor) odgrywa rolę ochronną w stosunku do neuronów dopaminergicznych śródmózgowia. Jest to białko związane ze stresem retikulum endoplazmatycznego (ER). Jego poziom wzrasta po urazie mózgu, niedokrwieniu i padaczce. Może zapewniać neuroochronę przed niedokrwieniem mózgu, zapobiegając martwicy lub apoptozie komórek kory mózgowej. Ulega nadekspresji podczas odpowiedzi na niesfałdowane białko (UPR) i zapobiega apoptozie wywołanej stresem ER, a także proliferacji komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, dostępnych za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72053
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andria Apostolou et al.
Experimental cell research, 314(13), 2454-2467 (2008-06-20)
The accumulation of misfolded proteins in the endoplasmic reticulum (ER) causes ER stress that initiates the unfolded protein response (UPR). UPR activates both adaptive and apoptotic pathways, which contribute differently to disease pathogenesis. To further understand the functional mechanisms of
Mikko Airavaara et al.
Experimental neurology, 225(1), 104-113 (2010-08-06)
Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor (MANF) is a secreted protein which reduces endoplasmic reticulum (ER) stress and has neurotrophic effects on dopaminergic neurons. Intracortical delivery of recombinant MANF protein protects tissue from ischemic brain injury in vivo. In this study, we
Penka Petrova et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 20(2), 173-188 (2003-06-10)
We describe the discovery of a novel, 20 kDa, secreted human protein named mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor, or MANF. The homologous, native molecule was initially derived from a rat mesencephalic type-1 astrocyte cell line and recombinant MANF subcloned from a
Päivi Lindholm et al.
Developmental neurobiology, 70(5), 360-371 (2010-02-27)
Current therapeutic interventions for neurodegenerative diseases alleviate only disease symptoms, while treatments that could stop or reverse actual degenerative processes are not available. Parkinson's disease (PD) is a movement disorder with characteristic degeneration of dopaminergic neurons in the midbrain. Few
Joana Neves et al.
Experimental gerontology, 134, 110893-110893 (2020-03-03)
Ageing is a major risk factor for vision loss, and inflammation is an important contributor to retinal disease in the elderly. Regenerative medicine based on cell replacement strategies has emerged in recent years as a promising approach to restore vision.