SAB5600117
Anti-HA-Tag Chimeric antibody, Human Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMH02, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Human influenza hemagglutinin amino acids 98-106
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RMH02, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
metody
ELISA: suitable (Capture: 0. 5 ug/mL – 2 ug/mL
Detection: 0.01 ug/mL – 0.5 ug/mL)
western blot: 0.1-1 μg/mL
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)