Kluczowe dokumenty
SAB5600060
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
monoclonal, RM246
Synonim(y):
Glial fibrillary acidic protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-GFAP antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM246, purified immunoglobulin
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM246, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1:1000-1:3000
immunohistochemistry: 1:200-1:500
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFAP(2670)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z ludzkim i mysim białkiem GFAP (Glial fibrillary acidic protein).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowi ludzkiego GFAP
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu, 1% BSA i 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahmoud A El-Hefnawy et al.
Journal of integrative neuroscience, 21(1), 15-15 (2022-02-16)
Vanillic acid (VA) exhibited antioxidant and neuroprotective properties in some neurodegenerative disorders. So, the current study examined the neuroprotective potential of VA as an antiepileptic agent in pentylenetetrazole (PTZ)-induced epileptic rats and the prospective role of Insulin like growth factor-1
María Eduarda de Lima et al.
Neurotoxicity research, 35(2), 373-386 (2018-09-30)
Positive influence of yerba mate (Ilex paraguariensis) on human health issues has been attributed to its frequent consumption in South American countries and is assumed to be due to its high content of antioxidant compounds, including chlorogenic acid (CGA); however
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5600060-1ML4022536389653
SAB5600060-100UL4061829641092