SAB56000292
Anti-CD33 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM398, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
Myeloid cell surface antigen CD33, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, gp67
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM398, monoclonal
recombinant monoclonal
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD33(945)
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)