Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA035832
Sigma-Aldrich
Anti-CD33 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FLJ00391, Anti-SIGLEC-3, Anti-SIGLEC3, Anti-p67
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KTHRRKAARTAVGRNDTHPTTGSASPKHQKKSKLHGPTETSSCSGAAPTVEMDEELHYASLNFHGMNPSKDTSTEYSEVRTQ
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD33(945)
Opis ogólny
Antygen powierzchniowy komórek mieloidalnych CD33 (klaster różnicowania 33), znany również jako SIGLEC3 (lektyny Ig-podobne wiążące kwas sialowy) i GP67, należy do rodziny genów SIGLEC związanych z CD33. Jest to białko transbłonowe typu 1 i ma dwie zewnątrzkomórkowe domeny podobne do immunoglobulin, pojedynczy obszar transbłonowy i dwa wewnątrzkomórkowe motywy hamujące. Gen CD33 znajduje się na ludzkim chromosomie 19q13.
Immunogen
Cząsteczka CD33
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CD33 zostało użyte do barwienia immunohistochemicznego.
Działania biochem./fizjol.
CD33 (klaster różnicowania 33) jest głównie zaangażowany w sygnalizację przeciwzapalną, adhezję komórek i funkcje endocytozy. CD33 służy jako marker różnicowania szpikowego. Mutacje w genie CD33 są związane z podatnością na chorobę Alzheimera i skutecznością leczenia ostrej białaczki szpikowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71736
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genomic organization of the siglec gene locus on chromosome 19q13. 4 and cloning of two new siglec pseudogenes.
Yousef GM, et al.
Gene, 286(2), 259-270 (2002)
CD33 rs3865444 polymorphism contributes to Alzheimer?s disease susceptibility in Chinese, European, and North American populations.
Li X, et al.
Molecular Neurobiology, 52(1), 414-421 (2015)
Genetics of CD33 in Alzheimer's disease and acute myeloid leukemia.
Malik M, et al.
Human Molecular Genetics, 24(12), 3557-3570 (2015)
Human-specific derived alleles of CD33 and other genes protect against postreproductive cognitive decline.
Schwarz F, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(1), 74-79 (2016)
Clinicoradiological characteristics, management and prognosis of primary myeloid sarcoma of the central nervous system: A report of four cases.
Yang B, et al.
Oncology Letters, 14(3), 3825-3831 (2017)