Kluczowe dokumenty
SAB56000302
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne królicze anty-CD13
clone RM403, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
Aminopeptydaza N, Glikoproteina błony plazmatycznej mieloidu CD13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM403, monoclonal
recombinant monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100- 1:200
western blot: 1:1000-1:2000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANPEP(290)
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z ludzkim CD13.
Immunogen
Peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego CD13
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro , zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)