Merck
SAB5600025
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histone H2A/H4 (Ser1) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM216, purified immunoglobulin
Synonim(y):
H2A/H4S1p, Histone H2A/H4 (phospho ser1)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM216, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 0.2- 1  μg/mL
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1)
informacje o genach
human ... H2AC20(8338)
Specyficzność
This antibody reacts to Histone H4 or Histone H2A phosphorylated at Serine 1. No cross reactivity with other phosphorylated Histones.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to Phospho-Histone H2A (Ser1)
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2