Kluczowe dokumenty
SAB5500188
Sigma-Aldrich
Anti-URI antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP215, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
FACS
IHC
klon:
SP215, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human (tested)
citations:
metody:
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP215, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, mouse
metody
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... URI1(8725)
Opis ogólny
Unconventional prefoldin RPB5 interactor (URI) is an oncogene required for the survival of some human carcinomas and is often amplified and over-expressed in subsets of carcinomas from ovary, breast, stomach, and lung. Activation of URI contributes an important mechanism for activating mitochondrial S6K1-BAD signaling and promoting cell survival through disabling PP1γ-dependent negative feedback inhibition. URI can negatively modulate RNA polymerase II subunit 5 (RPB5) and mediates resistance of cells to cisplatin.
Immunogen
Synthetic peptide derived from the C-terminus of the human URI protein.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)