Kluczowe dokumenty
SAB5500146
Sigma-Aldrich
Anti-MUC-4 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP241, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IHC
klon:
SP241, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human (tested)
citations:
metody:
immunohistochemistry: 1:100
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP241, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... MUC4(4585)
Opis ogólny
Mucin-4 (MUC-4) is a membrane-bound mucin with a very large glycosylated extracellular domain and a short cytoplasmic domain. It plays an important role in cell proliferation and differentiation of epithelial cells. It is expressed in a subset of normal epithelia and is overexpressed in many types of carcinoma such as lung, breast, digestive tract, biliary tract, colon, cervix and pancreas.
Immunogen
Synthetic peptide derived from the C-terminus of human MUC-4 protein.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)