SAB5500116
Anti-Haemoglobin Alpha Chain antibody, Rabbit monoclonal
clone SP212, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP212, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HBA1(3039) , HBA2(3040)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2