Kluczowe dokumenty
SAB5500108
Sigma-Aldrich
Anti-FOXP1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP133, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP133, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, frog, mouse, bovine, chicken
metody
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP1(27086)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko skrzynki widełkowej P1 (FOXP1) jest represorem transkrypcji, który odgrywa ważną rolę w rozwoju mózgu i płuc u ssaków. Gen kodujący to białko może działać jako supresor nowotworu, ponieważ jest tracony w kilku typach nowotworów i mapuje region chromosomalny (3p14.1), który zawiera gen supresorowy nowotworu. Jest niezbędnym transkrypcyjnym regulatorem rozwoju komórek B. Translokacja PAX5/FOXP1 t(9;3)(p13;p14.1) występuje w ostrej białaczce limfoblastycznej. FOXP1 jest dodatni w podgrupie chłoniaków rozlanych z dużych komórek B i chłoniaków tkanki limfatycznej związanych z błoną śluzową.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego białka FOXP1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)