SAB5500034
Anti-CD10 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP179, affinity isolated antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP179, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
flow cytometry: 1:400
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MME(4311)
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2