Kluczowe dokumenty
SAB5300469
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FGFR1 antibody produced in mouse
clone 3D4F7, ascites fluid
Synonim(y):
CEK, FLG, FLT2, KAL2, OGD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (d)
WB
klon:
3D4F7, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D4F7, monoclonal
masa cząsteczkowa
92 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR1(2260)
Immunogen
Purified recombinant extracellular fragment of human FGFR1 (aa22-376) fused with hIgGFc tag expressed in HEK293 cells.
Mouse monoclonal antibody raised against FGFR1
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu Guan et al.
The Journal of pathology, 234(4), 560-572 (2014-08-19)
Increased basic fibroblast growth factor-2 (FGF2) and reduced Klotho have both been reported to be closely associated with renal fibrosis. However, the relationship between Klotho and FGF2 remains unclear. We demonstrate that FGF2 induced tubulo-epithelial plasticity in cultured HK-2 cells