Key Documents
SAB5300458
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GATA3 antibody produced in mouse
clone 7B5, ascites fluid
Synonim(y):
GATA3, HDR, MGC2346, MGC5199, MGC5445
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B5, monoclonal
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GATA3(2625)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human GATA3 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against GATA3
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nazneen Fatima et al.
Human pathology, 45(8), 1625-1629 (2014-05-16)
The current available data on GATA-binding protein 3 (GATA3) expression in sarcomatoid urothelial carcinoma are limited, especially in the non-tissue microarray-based setting. In this study, we analyzed the expression of GATA3 in sarcomatoid urothelial carcinoma of the bladder in cystectomy/cystoprostatectomy