Kluczowe dokumenty
SAB3701329
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG (H+L) antibody produced in mouse
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anty-ludzkie IgG (H&L) generowane u myszy wykrywa ludzką immunoglobulinę G (IgG), obecne są zarówno ciężkie, jak i lekkie łańcuchy cząsteczki przeciwciała. Jest to kompleks białkowy składający się z czterech łańcuchów peptydowych - dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich ułożonych w kształcie litery Y typowym dla monomerów przeciwciał. Każda IgG ma dwa miejsca wiązania antygenu. Stanowiąc około 75% immunoglobulin w surowicy u ludzi, IgG jest najliczniejszym izotypem przeciwciał występującym w krążeniu. Cząsteczki IgG są syntetyzowane i wydzielane przez komórki plazmatyczne B. Przeciwciała drugorzędowe są dostępne w różnych formatach i typach koniugatów. Wybierając produkt przeciwciała wtórnego, należy wziąć pod uwagę gatunek i swoistość immunoglobuliny, typ koniugatu, swoistość fragmentu i łańcucha, poziom reaktywności krzyżowej oraz źródło i skład fragmentu gatunku gospodarza.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznych poliklonalnych ascitów metodą chromatografii immunopowinowactwa z użyciem ludzkich IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko surowicy mysiej, ludzkiej IgG i surowicy ludzkiej.
Immunogen
Ludzka IgG cała cząsteczka
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alexander Vdovin et al.
Nature communications, 13(1), 6820-6820 (2022-11-11)
Serum monoclonal immunoglobulin (Ig) is the main diagnostic factor for patients with multiple myeloma (MM), however its prognostic potential remains unclear. On a large MM patient cohort (n = 4146), we observe no correlation between serum Ig levels and patient survival, while