Kluczowe dokumenty
SAB5300168
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HRP antibody produced in mouse
clone 3A5C6, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-Hrp Antibody, Anti-Hrp Antibody - Monoclonal Anti-HRP antibody produced in mouse, N/A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A5C6, monoclonal
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Horseradish peroxidase (HRP) is a heme-containing enzyme. In the presence of hydrogen peroxide, the enzyme catalyzes the oxidation of luminol.
Immunogen
Purified recombinant fragment of HRP expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against HRP
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biosensors for Direct Monitoring of Environmental Pollutants in Field (2013)
Horseradish peroxidase: a modern view of a classic enzyme
Veitch NC, et al.
Phytochemistry, 65(3), 249-259 (2004)