Kluczowe dokumenty
SAB3700768
Sigma-Aldrich
Anti-Monkey IgG (γ-chain specific)-Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
monkey
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest powszechnie wyrażanym przeciwciałem surowicy. Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Jest to glikoproteina. IgG jest główną klasą immunoglobulin.
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu małpich IgG sprzężonych z kulkami agarozowymi, a następnie adsorpcji na fazie stałej w celu usunięcia wszelkich niepożądanych reaktywności. W wyniku testu immunoelektroforezy uzyskano pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko antybiotynie, surowicy anty-koziej, małpiej IgG i małpiej surowicy. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko małpiej IgA lub małpiej IgM.
Immunogen
Małpi łańcuch ciężki gamma IgG
Działania biochem./fizjol.
Immunoglobulina G (IgG) pomaga głównie w obronie immunologicznej. Bierze udział w nadwrażliwości typu II i typu III. Makaki (małpy rezusy) i małpy cynomolgus (cynos) służą jako żywiciele w syntezie szczepionek, badaniach transplantacyjnych, badaniach chorób wirusowych, farmakodynamice i farmakokinetyce oraz ocenie bezpieczeństwa kandydatów terapeutycznych Abs (przeciwciał).
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Rozpuścić w 1,0 ml wody dejonizowanej (lub równoważnej).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular and functional characterization of cynomolgus monkey IgG subclasses.
Jacobsen FW, et al.
Journal of Immunology, 1001685-1001685 (2010)
Molecular Genetics of Immunoglobulin, 244-244 (1987)
The Immunoglobulins: Structure and Function, 269-269 (1998)
Guidenn Sulbaran et al.
Cell reports. Medicine, 3(2), 100528-100528 (2022-03-03)
The severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemic has caused an ongoing global health crisis. Here, we present as a vaccine candidate synthetic SARS-CoV-2 spike (S) glycoprotein-coated lipid vesicles that resemble virus-like particles. Soluble S glycoprotein trimer stabilization by
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
Miyama A, et al.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB3700768-1MG4061834054771