Kluczowe dokumenty
SAB3700756
Sigma-Aldrich
Anti-Monkey IgA (α-chain specific)-Rhodamine antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
TRITC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
rhodamine conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
monkey
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Monkey IgA coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Goat Serum, Monkey IgA and Monkey Serum. No reaction was observed against Monkey IgG or Monkey IgM. Specificity was confirmed by ELISA at less than 1% cross reactivity against other Monkey heavy or light chain isotypes.
Immunogen
Monkey IgA alpha heavy chain
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)