Kluczowe dokumenty
SAB5300110
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EEF2 antibody produced in mouse
clone 5B6, ascites fluid
Synonim(y):
EEF-2, EEF2, EF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B6, monoclonal
masa cząsteczkowa
95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EEF2(1938)
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego EEF2 wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko EEF2
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mingjin Zou et al.
Oncology letters, 15(3), 2889-2898 (2018-02-13)
The incidence of breast cancer has been increasing in China and the age of breast cancer onset is earlier compared with Western countries. Compounds commonly used in Traditional Chinese Medicine (TCM) are an important source of anticancer drugs. Ginseng is