Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5703033
Sigma-Aldrich
Anti-eEF2 Antibody, clone 4E2Z5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EEF-2, EF-2, EF2, SCA26
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
4E2Z5, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, human, rat
metody:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4E2Z5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
100 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
IYGVLNRKRGHVFEESQVAGTPMFVVKAYLPVNESFGFTADLRSNTGGQAFPQCVFDHWQILPGDPFDNSSRPSQVVAETRKRKGLKEGIPALDNFLDKL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EEF2(1938)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the GTP-binding translation elongation factor family. This protein is an essential factor for protein synthesis. It promotes the GTP-dependent translocation of the nascent protein chain from the A-site to the P-site of the ribosome. This protein is completely inactivated by EF-2 kinase phosporylation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 759-858 of human eEF2 (P13639).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)