Kluczowe dokumenty
SAB5202112
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ankyrin R antibody produced in mouse
clone S388A-10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S388A-10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
200 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANK1(286)
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 1-1881 (pełnej długości) ludzkiej Ankyrin-R
Postać fizyczna
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)