Kluczowe dokumenty
SAB4701099
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało anty-FoxP3-APCprodukowane u myszy
clone 3G3
Synonim(y):
AIID, IPEX, JM2, PIDX, Scurfin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: 4 μg/mL
nr dostępu
NM_001114377.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP3(50943)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne 3G3 rozpoznaje N-końcowy region FoxP3, czynnika transkrypcyjnego o masie 47-55 kDa, który jest głównym regulatorem rozwoju i funkcji limfocytów T regulatorowych.
Immunogen
Rekombinowany mysi FoxP3 o pełnej długości znakowany His
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4701099-100UG