Kluczowe dokumenty
SAB4700997
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD20wytwarzane u myszy
clone LT20
Synonim(y):
B1, Bp35, CVID5, MS4A, S7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LT20, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
BC002807
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A1(931)
Opis ogólny
Przeciwciało LT20 reaguje z CD20 (Bp35), nieglikozylowanym receptorem błonowym o masie 33-37 kDa z czterema domenami transmembranowymi, ulegającym ekspresji na limfocytach B (jest tracony na komórkach plazmatycznych), pęcherzykowych komórkach dendrytycznych i na niskim poziomie na limfocytach T krwi obwodowej.
Immunogen
Normalne ludzkie limfocyty z węzła chłonnego.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)