Key Documents
SAB4700995
Sigma-Aldrich
Anti-PAG1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
CBP, PAG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NM_018440.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAG1(55824)
Opis ogólny
The polyclonal antibody recognizes Csk-binding protein (Cbp / PAG), a 46 kDa ubiquitously expressed transmembrane adaptor protein present in membrane rafts (glycosphingolipid-enriched microdomains), which however migrates on SDS PAGE gels anomalously as an 80 kDa molecule.
Immunogen
Recombinant intracellular fragment (aa 97-432) of human Cbp (PAG).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.