Merck
HPA008310
Sigma-Aldrich
Anti-MCCC1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-3-methylcrotonyl-CoA carboxylase 1, Anti-3-methylcrotonyl-CoA carboxylase biotin-containing subunit, Anti-3-methylcrotonyl-CoA:carbon dioxide ligase subunit alpha, Anti-MCCase subunit alpha, Anti-Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, mitochondrial
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ITGTDLVEWQLRIAAGEKIPLSQEEITLQGHAFEARIYAEDPSNNFMPVAGPLVHLSTPRADPSTRIETGVRQGDEVSVHYDPMIAKLVVWAADRQAALTKLRYSLRQYNIVGLHTNIDFLLNLSGHPEFEAGNVHTDFIPQHH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCCC1(56922)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Karboksylaza 1α metylokrotonoilo-CoA (MCCC1) jest zlokalizowana w mitochondrium. Gen kodujący białko znajduje się na chromosomie 3q26-q28 i składa się z 19 eksonów.
Immunogen
Methylcrotonoyl-CoA carboxylase subunit alpha, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Jako część kompleksu białkowego karboksylazy 3-metylokrotonylo-CoA, karboksylaza metylokrotonylo-CoA 1α (MCCC1) katalizuje konwersję 3-metylokrotonylo-CoA do 3-metyloglutakonylo-CoA, wykorzystując ATP i wodorowęglan.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70200
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitochondrial targeting signals and mature peptides of 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase.
Stadler SC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 334(3), 939-946 (2005)
A Holzinger et al.
Human molecular genetics, 10(12), 1299-1306 (2001-06-19)
3-Methylcrotonyl-CoA: carboxylase (EC 6.4.1.4; MCC) deficiency is an inborn error of the leucine degradation pathway (MIM *210200) characterized by increased urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid and 3-methylcrotonylglycine. The clinical phenotypes are highly variable ranging from asymptomatic to profound metabolic acidosis
Ching-Hsuen Chu et al.
Protein expression and purification, 53(2), 421-427 (2007-03-16)
The current study reports the use of baculovirus system to express functionally active human recombinant 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase (MCCC), a heteromultimeric complex that is composed of alpha and beta subunits which are encoded by distinct genes. Using immuno-affinity purification, an efficient