Key Documents
SAB4700994
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STAT1 antibody produced in mouse
clone SM2
Synonim(y):
CANDF7, IMD31, ISGF3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SM2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
BC002704
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT1(6772)
Opis ogólny
The antibody SM2 recognizes an epitope included within amino acids 8-23 of STAT1, a 91 kDa transcriptional factor involved in a variety of systems including antiviral responses and interferon alpha (IFN-alpha) and gamma (IFN-gamma) signal transduction.
Immunogen
STAT1 peptide sequence 8-23 (QLDSKFLEQVHQLYD) conjugated to KLH.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.