Key Documents
SAB4700990
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Placental Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone H7E8
Synonim(y):
ALPP, PAP, PLAP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H7E8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NM_001632.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALPP(250)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The antibody H7E8 recognizes throphoblast-derived membrane-associated enzyme alkaline phosphatase.
Immunogen
Purified placental alkaline phosphatase.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.