Key Documents
SAB4700987
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-alphaFetoprotein antibody produced in mouse
clone AFP-11
Synonim(y):
AFP, Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, FETA, HPAFP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AFP-11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 10 μg/mL
nr dostępu
NM_001134
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AFP(174)
Opis ogólny
The antibody AFP-11 reacts with human alpha-Fetoprotein (AFP), a 70 kDa oncofetal antigen. AFP is a major fetal plasma protein, but is not present in healthy adult tissues. Elevated AFP concentrations in adult plasma may be an early marker of hepatocellular carcinoma or teratoblastoma, while high concentrations in amniotic fluid may indicate severe congenital defects of a fetus.
Immunogen
purified alpha-Fetoprotein
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.