Key Documents
SAB4700949
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin 19 antibody produced in mouse
clone BA-17
Synonim(y):
CK-19, CK19, CYK19, K19, KRT19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BA-17, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
P08727
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT19(3880)
Opis ogólny
The antibody BA-17 reacts with cytokeratin 19 (40 kDa) in human tissue. Cytokeratin 19 is not expressed in hepatocytes; it is often co-expressed with cytokeratin 7.
Immunogen
Mammary organoids.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.