Kluczowe dokumenty
SAB4700931
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD138wytwarzane u myszy
clone MI15
Synonim(y):
SDC, SYND1, syndekan 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MI15, monoclonal
monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_001006946.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SDC1(6382)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne MI15 rozpoznaje CD138 (syndekan 1), proteoglikan siarczanu heparanu o masie 65-70 kDa ulegający ekspresji głównie w naskórku i komórkach plazmatycznych, ale także w limfocytach stymulowanych czynnikiem wzrostu.
Immunogen
Mieszanina linii komórkowych szpiczaka ludzkiego U266 i XG-1
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)