Kluczowe dokumenty
SAB4700901
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD160 antibody produced in mouse
clone BY55
Synonim(y):
NK1, NK28
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BY55, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_007053
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD160(11126)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody BY55 recognizes CD160, a 27 kDa glycoprotein expressed on NK cells, NK-T cells, intestinal intraepithelial lymphocytes, TCR-gamma/delta T cells and a small population of TCR-alpha/beta T cells. The antibody detects both GPI-anchored and transmembrane form of CD160.
The previously assigned protein identifier B8PRF2 has been merged into O95971. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Human NK cell line YT2C2
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)