Key Documents
SAB4700852
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD19 antibody produced in rat
clone 1D3
Synonim(y):
B4, Cvid, Leu-12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_001357091.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd19(12478)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The rat monoclonal antibody 1D3 detects mouse CD19, 95 kDa type I transmembrane glycoprotein (immunoglobulin superfamily) expressed on B lymphocytes and follicular dendritic cells; it is lost on plasma cells.
Immunogen
Mouse CD19-transfected cell line
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.