Kluczowe dokumenty
SAB4700839
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało anty-PKAcwytwarzane u myszy
clone 6D2.1
Synonim(y):
PKACA, PPNAD4, PRKACA, Proteinkinaza Ac
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D2.1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NM_002737
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKAC(5566)
Opis ogólny
Przeciwciało 6D2.1 silnie reaguje z ludzką podjednostką alfa katalitycznej proteinazy A (PKAc) i słabo z podjednostką gamma PKAc (obie około 40 kDa). Rozpoznawany epitop PKAc alfa jest identyczny między człowiekiem, owcą, świnią, wołem i psem.
Immunogen
Peptyd odpowiadający aminokwasom ESPAQNTAHLDQFERIK ludzkiej proteinazy A c alfa (PKAc alfa).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)