Key Documents
SAB4700808
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD49d antibody produced in mouse
clone 9F10
Synonim(y):
ITGA4, Integrin alpha-4, VLA-4 alpha, VLA4 alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9F10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
cat, dog, sheep, human, horse, bovine, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 6 μg/mL
nr dostępu
NM_000885
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA4(3676)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody 9F10 recognizes CD49d (alpha 4 integrin), a 145-180 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on B and T cells, monocytes, eosinophils, basophils, NK cells, and dendritic cells, but not platelets.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.